Learn More
Amiloride hydrochloride dihydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16458216
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458216 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458216 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0285B100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
MedChemExpress Amiloride hydrochloride dihydrate (MK-870 hydrochloride dihydrate) is an inhibitor of both epithelial sodium channel (ENaC) and urokinase-type plasminogen activator receptor (uTPA). Amiloride hydrochloride dihydrate is a blocker of polycystin-2 (PC2; TRPP2) channel.
Amiloride hydrochloride dihydrate (MK-870 hydrochloride dihydrate) is an inhibitor of both epithelial sodium channel (ENaC) and urokinase-type plasminogen activator receptor (uTPA). Amiloride hydrochloride dihydrate is a blocker of polycystin-2 (PC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amiloride hydrochloride dihydrate
CAS 17440-83-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H13Cl2N7O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo MK-870 hydrochloride dihydrate
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (275.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2 mg/mL (6.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC(Cl)=C(N)N=C1N)NC(N)=N.[H]Cl.O.O
Peso molecular (g/mol) 302.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.12
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration