Learn More
Clorhidrato de amilorida 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amiloride Hydrochloride Dihydrate |
| CAS | 17440-83-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Amiloride Hydrochloride Dihydrate |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C6 H8 Cl N7 O . Cl H . 2 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Amiloride Hydrochloride Dihydrate, 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride, hydrate (1:1:2), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (8CI), N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride dihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2 |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | O.O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N |
| Mostrar más |