Learn More
Amilorida EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Impureza A de amilorida EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate |
| CAS | 1458-01-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H7 Cl N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Amiloride Hydrochloride Imp. A (EP), Amiloride Imp. A (EP), Amiloride USP Related Compound A, Amiloride USP RC A, Methyl 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate, Amiloride Related Compound A (USP), 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Amiloride impurity A (EP), Amiloride Related Compound A, Amiloride Hydrochloride Dihydrate Impurity A, Amiloride Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11) |
| SMILES | COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N |
| Nombre IUPAC | 3,5-diamino-6-cloropirazina-2-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |