Learn More
Sulfato de amikacina, TRC
Código de producto. 30134109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134109 5 g 5 g
30011443 250 mg 250 miligramos
30012602 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134109 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5785005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39831-55-5
Fórmula molecular C22 H43 N5 O13 . 2 H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 781.76
Sinónimo Amikacin sulfate, 6-O-(3-Amino-3-deoxy-a-d-glucopyranosyl)-4-O-(6-amino-6-deoxy-a-d-glucopyranosyl)-1-N-[(2S)-4-amino-2-hydroxybutanoyl]-2-deoxy-d-streptamine sulfate
Nombre IUPAC (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminometil)-3,4,5-trihidroxioxi-2-il]oxi-3-hidroxiciclohexil]-2-hidroxibutanamida; Ácido sulfúrico
SMILES NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amikacin Sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H43N5O13.2H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;2*1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);2*(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 781.2205
Porcentaje de pureza >95%