Learn More
Sulfato de amikacina, Mikromol™
Descripción
Sulfato de amikacina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amikacin Sulfate |
| CAS | 39831-55-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Amikacin Sulfate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H43 N5 O13 . 2 H2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Amikacin sulfate, 6-O-(3-Amino-3-deoxy-a-d-glucopyranosyl)-4-O-(6-amino-6-deoxy-a-d-glucopyranosyl)-1-N-[(2S)-4-amino-2-hydroxybutanoyl]-2-deoxy-d-streptamine sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H43N5O13.2H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;2*1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);2*(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;;/m0../s1 |
| SMILES | NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminometil)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oxi-3-hidroxiciclohexil]-2-hidroxibutanamida; ácido sulfúrico |
| Mostrar más |