Learn More
Hidrato de amikacina 100 μg/ml en acetonitrilo:agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amikacin hydrate |
| CAS | 1257517-67-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Amikacin hydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H43 N5 O13 . H2 O |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H43N5O13.H2O/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);1H2/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;/m0./s1 |
| SMILES | O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O |
| Nombre IUPAC | (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminometil)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oxi-3-hidroxiciclohexil]-2-hidroxibutanamida; hidrato |
| Mostrar más |