Learn More
Amikacina (de kanamicina A, polvo cristalino blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10134924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10134924 250 mg Vidrio ámbar 250 miligramos
10011313 1 g Vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10134924 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2643250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
  • Antibiótico que sirve como agente selectivo para aislar bacterias transformadas
  • La amikacina funciona como inhibidor indirecto de la síntesis de proteínas en procariotas mediante la unión a la subunidad 30S de los ribosomas.
  • Útil como agente selectivo para aislar las bacterias transformadas con el plásmido que contiene el gen resistente a antibióticos.
  • Para uso exclusivo en investigación; no para uso en fabricación o comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37517-28-5
Fórmula molecular C22H43N5O13
Peso molecular (g/mol) 585.608
Clave InChI LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N
Sinónimo Lukadin
PubChem CID 37768
ChEBI CHEBI:2637
Nombre IUPAC (2S)-4-Amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminometil)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il)oxi-3-hidroxiciclohexil-2-hidroxibutanamida
SMILES C1C(C(C(C(C1NC(=O)C(CCN)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CN)O)O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amikacin
Tipo Amikacin
Nombre de nota From Kanamycin A
Forma física Sólido
pH 9.5 to 11.5
Punto de fusión 214°C
Envase Vidrio ámbar
Potencia > 900μg/mg
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 400
Información de solubilidad completely soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.61