Learn More
Amikacin disulfate, Thermo Scientific™
An aminoglycoside antibiotic derived from Kanamycin A
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63862.14
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15416019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    139.65€ / 25 g
    Ahorro 15.35€
    9% Descuento
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Amikacin disulfate is used as an aminoglycoside antibiotic derived from Kanamycin A, used for treating infections with multidrug resistant Gram negative bacteria such as Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, and Enterobacter. It is commonly used in the treatment of drug-resistant mycobacteria. It is used to study organism-directed delivery of antibiotics as well as drug resistance.
Solubility
Soluble in water at 50mg/ml with warming
Notes
Potency: 674-786 micrograms per mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
39831-55-5
781.75
FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
(2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide; bis(sulfuric acid)
C22H47N5O21S2
MFCD00167475,MFCD00167475
134129615
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]1O
Especificaciones
Amikacin disulfate
White
C22H47N5O21S2
6172633
Soluble in water at 50mg/ml with warming
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]1O
781.75
781.77
39831-55-5
25g
MFCD00167475,MFCD00167475
14,405
FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
(2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide; bis(sulfuric acid)
134129615
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Amikacin disulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Amikacin sulfate
SDS Documentos