Learn More
Sal de disulfato de amikacina
Código de producto. 15589343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15589343 5 g 5 g
15599343 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15589343 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455190050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39831-55-5
Fórmula molecular C22H47N5O21S2
Peso molecular (g/mol) 781.75
Número MDL MFCD00167475,MFCD00167475
Clave InChI FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
PubChem CID 134129615
Nombre IUPAC (2S)-4-amino-N-[(1R,2S3, S4, S,5S)-5-amino-2-[(2S,3S4, S5, S6)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-[(2R,3S4,S5S,6S)-6-(aminometil)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oxy-3-hidroxiciclohexil]-2-hidroxibutanomida; ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amikacin disulfate salt
Punto de fusión 220.0°C to 230.0°C
pH 2 to 4 (1% aq. soln.)
Pérdida por secado 13% max. (110°C, 3 h, 5 mm Hg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: ca 50g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 781.76