Learn More
Melford Disulfato de amikacina
Descripción
El disulfato de amikacina es un antibiótico que pertenece a la clase de los aminoglucósidos.
Se utiliza en experimentos de microbiología para inhibir el crecimiento de bacterias en cultivos celulares o para seleccionar células que contienen genes de resistencia a los antibióticos. Es particularmente eficaz contra ciertas cepas de bacterias que son resistentes a otros antibióticos.
Los investigadores pueden utilizar disulfato de amikacina en estudios que involucran infecciones bacterianas, pruebas de susceptibilidad a antibióticos y otros experimentos donde se requiere la inhibición selectiva del crecimiento bacteriano.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amikacin Disulfate |
| CAS | 39831-55-5 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C22H43N5O13-2H2SO4 |
| Grado | USP |