Learn More
Melford Amikacina
Código de producto. 30018007
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018007 1 g 1 g
30018008 25 g 25 g
30018009 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018007 Proveedor Melford N.º de proveedor A205301.0
La amikacina es un antibiótico aminoglucósido.
La amikacina es un antibiótico aminoglucósido. Se utiliza a menudo en laboratorios de microbiología y biología molecular y funciona inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas. Además, se une a la subunidad ribosomal 30S de las bacterias, lo que provoca una lectura errónea del ARNm y, en última instancia, impide la síntesis de proteínas bacterianas. Debido a su mecanismo de acción, la amikacina es eficaz contra una amplia gama de bacterias Gram-negativas y algunas Gram-positivas.
Se utiliza comúnmente como agente selectivo en cultivos celulares y experimentos de biología molecular. Puede incluirse en medios de cultivo para cultivar selectivamente células que hayan sido modificadas genéticamente para expresar resistencia a este antibiótico. Esto a menudo se logra introduciendo un plásmido o vector que contiene un gen de resistencia a la amikacina en las células.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amikacin
CAS 37517-28-5
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C22H43N5O13