Learn More
Tocris Bioscience™ Amifostine
Código de producto. 18745536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18745536 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18745536 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6655/100
Cytoprotectant against chemotherapy and radiotherapy.
Amifostine is a cytoprotectant against chemotherapy and radiotherapy. Reduces mitochondrial pyruvate use in hepatocytes but not hepatoma cells in vitro. Also inhibits angiogenesis.
Active metabolite is also available, WR 1065 (Cat. No. 3356)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(3-Aminopropyl)amino]ethanethiol dihydrogen phosphate
CAS 20537-88-6
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C5H15N2O3PS
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22