Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amifostina trihidrato
Código de producto. 16631852 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
16631852 250 mg 250 miligramos
16621852 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 16631852
Marca: Thermo Scientific Chemicals 463102500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112901-68-5 | C5H21N2O6PS | 268.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112901-68-5
Fórmula molecular C5H21N2O6PS
Peso molecular (g/mol) 268.26
Clave InChI TXQPXJKRNHJWAX-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido ({2-[(3-aminopropil)amino]etil}sulfanil)fosfónico trihidrato
SMILES O.O.O.NCCCNCCSP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amifostine trihydrate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.27