Learn More
Trihidrato de amifostina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amifostine trihydrate |
| CAS | 112901-68-5 |
| Fórmula molecular | C5 H15 N2 O3 P S . 3 H2 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-[(3-Aminopropyl)amino]ethanethiol dihydrogen phosphate (ester) trihydrate, Amifostine trihydrate, Amifostine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H15N2O3PS.3H2O/c6-2-1-3-7-4-5-12-11(8,9)10;;;/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10);3*1H2 |
| SMILES | O.O.O.NCCCNCCSP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(3-aminopropilamino)etilsulfanilfosfónico; trihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 268.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.0858 |