Learn More
Amifostine thiol dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16473878
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473878 10 mg 10 miligramos
16426607 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16473878 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103640
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Amifostine thiol (WR-1065) dihydrochloride can protect normal tissues from the toxic effects of certain cancer drugs and activate p53 through a JNK-dependent signaling pathway.
Amifostine thiol (WR-1065) dihydrochloride can protect normal tissues from the toxic effects of certain cancer drugs and activate p53 through a JNK-dependent signaling pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amifostine thiol dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 14653-77-1
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H16Cl2N2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo WR-1065 dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (482.72 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (120.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCCNCCS.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 207.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.16
Porcentaje de pureza 98.0%