Learn More
Amifostina Tioil Dihidrocloruro >90%, TRC
Código de producto. 30009386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009386 50 mg 50 miligramos
30007468 100 mg 100 miligramos
30006583 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57682050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14653-77-1
Fórmula molecular C5 H14 N2 S . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 207.16
Sinónimo 2-[(3-Aminopropyl)amino]ethanethiol Hydrochloride, WR 1065
Nombre IUPAC 2-(3-aminopropilamino)etanol; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.NCCCNCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amifostine Thiol 2-[(3-aminopropyl)amino]ethanethiol, dihydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14N2S.2ClH/c6-2-1-3-7-4-5-8;;/h7-8H,1-6H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0411