Learn More
Amifloxacin, MedChemExpress
Código de producto. 16473239
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473239 1 mg 1 miligramo
16422458 5 mg 5 miligramos
16410259 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16473239 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00221
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Amifloxacin (Win49375) is a synthetic antibacterial agent of the quinolone class.
Amifloxacin (Win49375) is a synthetic antibacterial agent of the quinolone class.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amifloxacin
Forma física Solid
CAS 86393-37-5
Color Amarillo claro
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H19FN4O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Win49375
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (149.54 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH)
SMILES O=C(C1=CN(NC)C2=C(C=C(F)C(N3CCN(C)CC3)=C2)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 334.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.35
Porcentaje de pureza 99.23%