Learn More
Amifampridine, MedChemExpress
Código de producto. 16446606
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16446606 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16446606 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14946
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Amifampridine (3,4-Diaminopyridine) is an orally active potassium channel blocker (PCB), can block presynaptic potassium channels. Amifampridine can be used in Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) research.
Amifampridine (3,4-Diaminopyridine) is an orally active potassium channel blocker (PCB), can block presynaptic potassium channels. Amifampridine can be used in Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amifampridine
CAS 54-96-6
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H7N3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3,4-Diaminopyridine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (348.21 mM)
SMILES NC1=C(N)C=CN=C1
Peso molecular (g/mol) 109.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 99.01%
Grado Research
Forma física Powder