Learn More
Amifampridin, Mikromol™
Descripción
Amifampridin
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amifampridin |
| CAS | 54-96-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Amifampridin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H7 N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3,4-Pyridinediamine, Pyridine, 3,4-diamino- (6CI,7CI,8CI), 3,4-DAP, 3,4-Diaminopyridine, 4,5-Diaminopyridine, Amifampridine, DAP, NSC 521760, Pyridine-4,5-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8) |
| SMILES | Nc1ccncc1N |
| Nombre IUPAC | pyridine-3,4-diamine |
| Mostrar más |