Learn More
Thermo Scientific™ Minipunta con gel de agar Amies: Cable de aplicación firme
Código de producto. 10260483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50/paq., 500/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10260483 50/paq., 500/caja paquete de 500
1 options
Código de producto. 10260483 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS0012A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00€
    645.85€ / paquete de 500
    Ahorro 141.15€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Con los hisopos de transporte con gel de agar Amies se simplifica el transporte de hisopos oculares, nasofaríngeos y uretrales masculinos, así como de los hisopos pediátricos.
Con las minipuntas con gel de agar Amies de Thermo Scientific™ Oxoid™ se simplifica el transporte de muestras oculares, nasofaríngeas y uretras masculinas, así como de muestras pediátricas: Cable de aplicación firme. La dimensión estrecha del eje y la punta del hisopo proporciona un dispositivo más práctico para algunas muestras.
Garantice una recogida y recuperación óptimas de las muestras mediante las minipuntas con gel de agar Amies: Cable de aplicación firme.
  • Contiene medios para el mantenimiento de las muestras de bacterias durante el transporte al laboratorio.
  • Cada lote del producto se prueba para determinar el rendimiento mediante una amplia variedad de patógenos aerobios y anaerobios para garantizar una recuperación adecuada.
  • Número de lote/fecha de caducidad y tubo con precinto de seguridad para garantizar una trazabilidad y esterilidad totales.
  • El diseño del tubo de reloj de arena «Venturi» evita la desintegración de la columna de gel y elimina las bolsas de aire, las burbujas y las roturas en el gel indeseables que pueden ser perjudiciales para bacterias exigentes
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Hisopo para transporte
Descripción Minipunta con gel de agar Amies: Cable de aplicación firme
Cantidad 50/paq., 500/caja
Shaft Material Cable de aluminio
Requisitos de almacenamiento De 5 °C a 25 °C; no congelar
Material de la punta Rayón
Tipo de punta Minipunta