Learn More
Thermo Scientific™ Hisopos de transporte con carbón con gel de agar Amies
Código de producto. 10188242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50/paq., 500/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10188242 50/paq., 500/caja paquete de 500
1 options
Código de producto. 10188242 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS0002A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    515.88€ / paquete de 500
    Ahorro 24.12€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Simplifique el transporte de los hisopos de garganta, vagina, heridas y piel con estos hisopos de transporte con gel de agar Amies.
Simplifique el transporte de los hisopos de garganta, vagina, heridas y piel con estos hisopos de transporte con carbón con gel de agar Amies Thermo Scientific™ Oxoid™. La presencia de carbón en el medio neutraliza las toxinas bacterianas y otras sustancias inhibidoras y prolonga la viabilidad de los organismos patógenos. Los hisopos de transporte con carbón con gel de agar Amies vienen con puntas de rayón suave que son inertes y no tóxicas para los microorganismos.
Garantice una recogida y recuperación óptimas de las muestras mediante los hisopos de transporte con carbón con gel de agar Amies.
  • Contiene medios para el mantenimiento de las muestras de bacterias durante el transporte al laboratorio.
  • Cada lote del producto se prueba para determinar el rendimiento mediante una amplia variedad de patógenos aerobios y anaerobios para garantizar una recuperación adecuada.
  • Número de lote/fecha de caducidad y tubo con precinto de seguridad para garantizar una trazabilidad y esterilidad totales.
  • El diseño del tubo de reloj de arena «Venturi» evita la desintegración de la columna de gel y elimina las bolsas de aire, las burbujas y las roturas en el gel indeseables que pueden ser perjudiciales para bacterias exigentes.
  • El gel máximo para conservaciones de anaerobios en 5 ml proporciona viabilidad de la muestra y protección
  • El producto no contiene ampollas de vidrio, lo que aporta más seguridad, ya que no es necesario romper ningún vidrio, no hay sellos ni barreras que perforar y no es necesario secar los hisopos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Hisopo para transporte
Swab Configuration Aplicador único
Descripción Hisopos de transporte con carbón con gel de agar Amies
Cantidad 50/paq., 500/caja
Shaft Material Plástico
Requisitos de almacenamiento De 5 °C a 25 °C; no congelar
Material de la punta Rayón