Learn More
Ácido amidotrizoico, TRC
Código de producto. 30137452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137452 100 g 100 g
17993715 250 mg 250 miligramos
17924395 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA576800100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-96-4
Fórmula molecular C11 H9 I3 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 613.91
Sinónimo Benzoic acid, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodo- (6CI,8CI), 3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid, 2,4,6-Triiodo-3,5-diacetamidobenzoic acid, 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid, Amidotrizoic acid, Diatrizoate, Diatrizoic acid, NSC 262168, Odiston, Urografin acid, Urogranoic acid, Urotrast
Nombre IUPAC 3,5-diacetamido-2,4,6-ácido triiodobenzoico
SMILES CC(=O)Nc1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diatrizoic acid
Nombres de analitos o componentes Diatrizoic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.7696