Learn More
Ácido Amidotrizoico Dihidrato, TRC
Código de producto. 30006053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006053 1 g 1 g
30003492 5 g 5 g
30004801 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006053 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5768051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50978-11-5
Fórmula molecular C11 H9 I3 N2 O4 . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 649.94
Sinónimo Amidotrizoic acid dihydrate, 3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate
Nombre IUPAC ácido 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoico; dihidrato
SMILES O.O.CC(=O)Nc1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amidotrizoic acid dihydrate
Nombres de analitos o componentes Amidotrizoic acid dihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9I3N2O4.2H2O/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;;/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);2*1H2
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 649.7908