Learn More
Ácido amidotrizoico-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amidotrizoic Acid-d6 |
| CAS | 1189668-69-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11H3D6I3N2O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3,5-Bis(acetyl-d6-amino)-2,4,6-triiodobenzoic Acid, 2,4,6-Triiodo-3,5-diacetamido-d6-benzoic Acid, Diatrizoic Acid-d6, Diatrizoate-d6, NSC 262168-d6, Odiston-d6, Urografin Acid-d6, Urogranoic Acid-d6, Urotrast-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)/i1D3,2D3 |
| SMILES | IC1=C(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(I)=C(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(I)=C1C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,4,6-triyodo-3,5-bis[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 619.95 |
| Mostrar más |