Learn More
Amidosulfuron, TRC
Código de producto. 30133648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133648 10 g 10 g
30132996 500 mg 500 miligramos
17960405 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57679510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120923-37-7
Fórmula molecular C9 H15 N5 O7 S2
Peso molecular (g/mol) 369.37
Sinónimo 2,4-Dithia-3,5-diazahexan-6-amide, N-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-methyl-, 2,2,4,4-tetraoxide (9CI), Adret, Amidosulfuron, Cratil, Gratil, Grodyl, HOE 075032, Hoestar
Nombre IUPAC 1-(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)-3-[metil(metilsulfonil)sulfamoil]urea
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)N(C)S(=O)(=O)C)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amidosulfuron
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15N5O7S2/c1-14(22(4,16)17)23(18,19)13-9(15)12-8-10-6(20-2)5-7(11-8)21-3/h5H,1-4H3,(H2,10,11,12,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.0413