Learn More
Amidosulfurón-O-desmetilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amidosulfuron-O-desmethyl |
| CAS | 935867-69-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Amidosulfuron-O-desmethyl |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H13 N5 O7 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Methanesulfonamide, N-[[[[(1,6-dihydro-4-methoxy-6-oxo-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N-methyl-, N-[[[[(1,6-Dihydro-4-methoxy-6-oxo-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N-methylmethanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13N5O7S2/c1-13(21(3,16)17)22(18,19)12-8(15)11-7-9-5(14)4-6(10-7)20-2/h4H,1-3H3,(H3,9,10,11,12,14,15) |
| SMILES | COC1=CC(=O)N=C(NC(=O)NS(=O)(=O)N(C)S(=O)(=O)C)N1 |
| Nombre IUPAC | 1-(6-metoxi-4-oxo-1H-pirimidin-2-il)-3-[metil(metilsulfonil)sulfamoil]urea |
| Mostrar más |