Learn More
Ácido Amidosulfónico, TRC
Código de producto. 30006178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
250 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006178 1 g 1 g
30005179 10 g 10 g
30011401 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5767851G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5329-14-6
Fórmula molecular H3 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 97.09
Sinónimo Sulfamic acid, Alprojet W, Amidosulfonic acid, Amidosulfuric acid, Aminesulfonic acid, Aminosulfonic acid, Aminosulfuric acid, Jumbo, NSC 1871, Scale Cleen, Steradent Active Plus, Sulfamidic acid, Sulfaminic acid, Sulphamic acid
Nombre IUPAC ácido sulfámico
SMILES NS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amidosulfonic Acid
Nombres de analitos o componentes Amidosulfonic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Medicina legal
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.9834
Porcentaje de pureza >95%