Learn More
Ácido amidosulfónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433108 500 g 500 g
11433960 100 g 100 g
11443108 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18836.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5329-14-6 | H3NO3S | 97.088 g/mol
Amidosulfonic acid is widely utilized as a green catalyst for the preparation of amide from ketoxime. It finds an application as a titrant in the determination of the burette injection volume and chemical calibration factor. It is an efficient catalyst in the synthesis of polyhydroquinoline derivatives by Hantzsch condensation reaction, deazaoxaflavin, fatty acid methyl and ethyl esters and in the isolation of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) from bamboo fiber. It is involved in the determination of silicates in water samples. It acts as a neutralizing agent during the determination of paracetamol by Glynn and Kendal colorimetric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido amidosulfónico se utiliza ampliamente como catalizador ecológico para la preparación de la amida a partir de la cetoxima. Se emplea como titulador en la determinación del volumen de inyección de bureta y del factor de calibración química. Es un catalizador eficiente en la síntesis de derivados de polihidroquinolina por reacción de condensación de Hantzsch, deazaoxaflavina, ésteres etílicos y metílicos de ácidos grasos, y en el aislamiento de 5-hidroximetilfurfural (HMF) a partir de fibra de bambú. Se usa en la determinación de silicatos en muestras de agua. Actúa como agente neutralizante durante la determinación de paracetamol por método colorimétrico de Glynn y Kendal.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua, fluoruro de dimetilo y metanol. No soluble en hidrocarburos.
Notas
Incompatible con compuestos de cloro, nitratos, carbonatos, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5329-14-6
Fórmula molecular H3NO3S
Peso molecular (g/mol) 97.088
Número MDL MFCD00011603
Clave InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nombre IUPAC ácido sulfámico
SMILES NS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amidosulfonic acid
pH 1.2
Punto de fusión ∼205°C (decomposition)
Densidad 2.12
Olor Odorless
Fórmula lineal H2NSO3H
Número UN UN2967
Cantidad 500 g
Índice Merck 148921
Información de solubilidad Slightly soluble in water,dimethyl fluoride and methanol. Insoluble in hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.09
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amidosulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfamic acid