Learn More
Amidometilmeloxicam (impureza de meloxicam), TRC
Código de producto. 30319278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30319278 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30319278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57679025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amido Methyl Meloxicam (Meloxicam Impurity)
CAS 892395-41-4
Fórmula molecular C15H15N3O4S2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-N,2-dimethyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-16-15(23-9)17(2)14(20)12-13(19)10-6-4-5-7-11(10)24(21,22)18(12)3/h4-8,19H,1-3H3
SMILES CN(C(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C)c3ncc(C)s3
Nombre IUPAC 4-hidroxi-N,2-dimetil-N-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-1,1-dioxo-1 6,λ2-benzotiazina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 365.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.0504
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.