Learn More
Amidometilmeloxicam (impureza de meloxicam), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amido Methyl Meloxicam (Meloxicam Impurity) |
| CAS | 892395-41-4 |
| Fórmula molecular | C15H15N3O4S2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-N,2-dimethyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-16-15(23-9)17(2)14(20)12-13(19)10-6-4-5-7-11(10)24(21,22)18(12)3/h4-8,19H,1-3H3 |
| SMILES | CN(C(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C)c3ncc(C)s3 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-N,2-dimetil-N-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-1,1-dioxo-1 6,λ2-benzotiazina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 365.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.0504 |