Learn More
Amido etil meloxicam (impureza de meloxicam), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amido Ethyl Meloxicam (Meloxicam Impurity) |
| CAS | 881399-30-0 |
| Fórmula molecular | C16H17N3O4S2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, N-ethyl-4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3O4S2/c1-4-19(16-17-9-10(2)24-16)15(21)13-14(20)11-7-5-6-8-12(11)25(22,23)18(13)3/h5-9,20H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(C(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C)c3ncc(C)s3 |
| Nombre IUPAC | N-Etil-4-hidroxi-2-metil-N-(5-metiltiazol-2-il)-2H-benzo[e][1,2]tiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido |
| Peso molecular (g/mol) | 379.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.07 |