Learn More
Negro de amido 10B, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404320 25 g 25 g
11414320 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404320 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11374.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza como colorante histológico, proteínico y de ácido nucleico en la electroforesis.
Amido Black 10B is used as a histological, protein, and nucleic acid dye used in electrophoresis. Naphthol Blue Black is an important and commonly used industrial dye. This dye is also used in rapid staining of protein bands on nitrocellulose membranes such as Western blots. Naphthol Blue Black can be utilized as a nucleic acid stain in SDS-Page gels. Additionally this compound has been untilized in cell proliferation assays and histochemical studies. It is also used in criminal investigations to detect blood present with latent fingerprints. They are also used in paints, inks, plastics and leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1064-48-8
Fórmula molecular C22H14N6Na2O9S2
Peso molecular (g/mol) 616.487
Número MDL MFCD00004017
Clave InChI HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo C.I. 20470,Naphthalene Black 10B
PubChem CID 44134531
Nombre IUPAC disodio;4-amino-3-[(4-nitrofenil)diazenil]-5-oxo-6-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-2,7-disulfonato
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amido Black 10B
Beilstein 5374263
Información de solubilidad It is soluble in water (10mg/ml at 25°C),and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.49
Envase Frasco de vidrio
Sensibilidad Hygroscopic
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amido Black 10B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid black 1