Learn More
Negro de amido 10B, Fisher BioReagents
Código de producto. 11433783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11433783 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11433783 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP12410
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El negro de amido 10B es una tinción general para proteínas y ácidos nucleicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amido Black 10B
CAS 1064-48-8
Coeficiente de extinción 450g(-1) cm(-1) min.
Fórmula molecular C22H14N6Na2O9S2
Sinónimo Naphthol Blue Black
Identificación Pass Test
Clave InChI HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio;4-amino-3-[(4-nitrofenil)diazenil]-5-oxo-6-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-2,7-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 616.487
PubChem CID 44134531
Lambda máx 616 to 620nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.5
Pérdida por secado 10% max.
Envase Frasco de vidrio
Índice de color n.º 20470
Color Marrón
pH 9.0
Cantidad 10 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • AMIDO BLACK 10B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.