Learn More
Thermo Scientific Chemicals Negro de amido 10B, solución al 0,2% v/v. en un 5 % de ácido acético
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amido Black 10B |
| Concentración | 0.2% v/v soln. in 5% acetic acid |
| Beilstein | 5374263 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 616.49 |
| Cantidad | 500 mL |
| Forma física | Líquido |