Learn More
Amidinotiourea, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10184910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10184910 10 g Frasco de vidrio 10 g
10053270 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10184910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 259190100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2114-02-5 | C2H6N4S | 118.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2114-02-5
Fórmula molecular C2H6N4S
Peso molecular (g/mol) 118.16
Número MDL MFCD00014472
Clave InChI OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amidinothiourea, guanylthiourea, guthimin, guthimine, 2-imino-4-thiobiuret, n-amidinothiourea, thiourea, aminoiminomethyl, thiodicyanodiamidine, diaminomethylidene thiourea, gutimine
PubChem CID 2724563
Nombre IUPAC diaminometilidenotiourea
SMILES C(=NC(=S)N)(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amidinothiourea
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 160°C to 164°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.3% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2C(=NH)NHC(=S)NH2
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: 7 w/w % in water (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.16
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amidinothiourea
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.