Learn More
Mesilato de amidafrina, LoGiCal
Código de producto. 30460822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460822 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460822 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1778.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amidephrine Mesilate
CAS 1421-68-7
Nombres de analitos o componentes Amidephrine Mesilate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H16 N2 O3 S . C H4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[3-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenyl]-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), Methanesulfonanilide, 3'-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, monomethanesulfonate (salt) (8CI), Methanesulfonic acid, compd. with 3'-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]methanesulfonanilide (7CI), (±)-Amidephrine mesylate, 3'-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]methanesulfonanilide methanesulfonate, Amidefrine mesilate, Amidefrine mesylate, Amidephrine mesylate, Amidephrine monomethanesulfonate, Dircol, Fentrinol, MJ 5190, Nalde, Product 5190, Methanesulfonamide, N-[3-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenyl]-, methanesulfonate (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O3S.CH4O3S/c1-11-7-10(13)8-4-3-5-9(6-8)12-16(2,14)15;1-5(2,3)4/h3-6,10-13H,7H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CNCC(O)c1cccc(NS(=O)(=O)C)c1.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC N-[3-[1-hidroxi-2-(metilamino)etil]fenil]metanosulfonamida; ácido metanosulfónico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 340.42
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.0763 g/mol