Includes
Dos tubos de microcentrífugas
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido.Los filtros para centrifugación EMD Amicon™ Ultra tienen membranas de celulosa regeneradas que resultan ideales para la purificación, concentración y desalación de proteínas y ácidos nucleicos.
- Ultracel de alta recuperación™ -Membranas de celulosa regenerada PL con MWCO de 3, 10, 30, 50 o 100 kDa
- La membrana vertical reduce la polarización para tiempos de centrifugado ultrarrápidos (de tan solo entre 10 y 15 minutos)
- La membrana termosellada elimina la posibilidad de extracciones posteriores
- Compatibilidad de rotor universal
- Alta recuperación de retenido de > 90%
- Factores de alta concentración de 80 a 100 veces (volumen mínimo de concentrado final: 200 μL)
- Monitorización sencilla de muestras gracias a la carcasa translúcida y a las gradaciones de volumen
- El acceso directo a las muestras de la pipeta elimina el paso de procesamiento para recuperar el concentrado
- Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos
- Purificación de componentes macromoleculares encontrados en los extractos de cultivo de tejidos o lisados celulares
- Concentración de proteínas diluidas o prepurificadas a partir de eluyentes de columna
- Desalinización y cambio de tampón
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Material (membrana) | Celulosa regenerada Ultracel-PL de alta recuperación |
| MWCO | 3 kDa |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 7,6 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas, concentración y desalinización de proteínas |
| Material de la carcasa | Celulosa regenerada (RC) |
| Incluye | Dos tubos de microcentrífugas |
| Cantidad | 8Pack |
| Tipo | Filtros para centrífuga |
| Mostrar más |