Learn More
Merck Unidades de filtración para centrifugación Amicon™ Ultra-0.5
Código de producto. 10212584 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
50 kDa
Cantidad:
24Pack
500Pack
8Pack
96 Paq.
96Pack
Tamaño de la unidad:
24 PCS
500 PCS
paquete de 24
paquete de 500
paquete de 8
paquete de 96
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Cantidad unitSize
10212584 3 kDa 24Pack 24 PCS
10795785 3 kDa 8Pack paquete de 8
10704645 3 kDa 96Pack paquete de 96
10130884 3 kDa 500Pack paquete de 500
10028713 10 kDa 8Pack paquete de 8
10088753 10 kDa 24Pack paquete de 24
10282244 10 kDa 96 Paq. paquete de 96
10150644 10 kDa 500Pack paquete de 500
10505274 30 kDa 8Pack paquete de 8
10012584 30 kDa 24Pack paquete de 24
10256744 30 kDa 96Pack paquete de 96
10328054 30 kDa 500Pack paquete de 500
10378434 50 kDa 8Pack paquete de 8
10194304 50 kDa 24Pack 24 PCS
10695445 50 kDa 96Pack paquete de 96
10257324 50 kDa 500Pack paquete de 500
10527164 100 kDa 8Pack paquete de 8
10114694 100 kDa 24Pack paquete de 24
10388244 100 kDa 96Pack paquete de 96
10398244 100 kDa 500Pack 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 10212584 Proveedor Merck N.º de proveedor UFC500324
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Dos tubos de microcentrífugas
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido. EMD Amicon™ Las unidades de filtro ultracentrífugo cuentan con membranas de celulosa regenerada que son ideales para proteínas& Purificación, concentración y desalinización de ácidos nucleicos.
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido.Los filtros para centrifugación EMD Amicon™ Ultra tienen membranas de celulosa regeneradas que resultan ideales para la purificación, concentración y desalación de proteínas y ácidos nucleicos.
  • Ultracel de alta recuperación™ -Membranas de celulosa regenerada PL con MWCO de 3, 10, 30, 50 o 100 kDa
  • La membrana vertical reduce la polarización para tiempos de centrifugado ultrarrápidos (de tan solo entre 10 y 15 minutos)
  • La membrana termosellada elimina la posibilidad de extracciones posteriores
  • Compatibilidad de rotor universal
  • Alta recuperación de retenido de > 90%
  • Factores de alta concentración de 80 a 100 veces (volumen mínimo de concentrado final: 200 μL)
  • Monitorización sencilla de muestras gracias a la carcasa translúcida y a las gradaciones de volumen
  • El acceso directo a las muestras de la pipeta elimina el paso de procesamiento para recuperar el concentrado
El filtro centrífugo permite
  • Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos
  • Purificación de componentes macromoleculares encontrados en los extractos de cultivo de tejidos o lisados celulares
  • Concentración de proteínas diluidas o prepurificadas a partir de eluyentes de columna
  • Desalinización y cambio de tampón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Material (membrana) Celulosa regenerada Ultracel-PL de alta recuperación
MWCO 3 kDa
Esterilidad No estéril
Área de filtración 1 cm2
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas, concentración y desalinización de proteínas
Material de la carcasa Celulosa regenerada (RC)
Incluye Dos tubos de microcentrífugas
Fuerza máx. 14 000 xG para centrifugado de concentración; 1000 xG para centrifugado inverso
Cantidad 24Pack
Tipo Filtros para centrífuga
Volumen (métrico) 0,5 mL
Longitud (imperial) 0,196 in
Longitud (métrico) 4,99 cm
Diámetro (métrico) 10,8 mm