Learn More
Merck Kit de sellado de células agitadas Amicon™
Código de producto. 17837767 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
200 mL
400 mL
Diámetro del filtro (métrico):
44,5 mm(filtro)
63,5 mm (filtro)
76 mm (filtro)
Área de filtración:
13,4 cm2
28,7 cm2
41,8 cm2
Tamaño de la unidad:
1 set
400 ml
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro del filtro (métrico) Área de filtración Tamaño de la unidad
17837767 200 mL 63,5 mm (filtro) 28,7 cm2 1 set
15846432 50 mL 44,5 mm(filtro) 13,4 cm2 cada uno
15897364 400 mL 76 mm (filtro) 41,8 cm2 400 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17837767 Proveedor Merck N.º de proveedor UFSC200SL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    136.00€ / 1 sets
    Ahorro 12.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Para su uso con soluciones de hasta un 10 % de concentración de macrosolutos. Amicon™ El kit de sello de celda agitada incluye 3 juntas de silicona y juntas tóricas. El Amicon El modelo de celda agitada proporciona altos caudales y es capaz de realizar una rápida concentración o eliminación/concentración de sal en la misma unidad.
Kit de sellado con células agitadas Amicon™ (3 unidades de juntas tóricas y juntas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Silicona
Área de filtración 28,7 cm2
Para utilizar con (aplicación) Desalación, depuración y concentración de proteínas
Incluye Amicon™ Kit de sellos de celda agitada de 200 ml (3 juntas tóricas y empaque)
Cantidad 3 unidades de juntas tóricas y juntas
Tipo Equipo de ultrafiltración
Volumen (métrico) 200 mL
Altura (métrico) 15.5 cm
Diámetro (métrico) Filtro de 63,5 mm
Diámetro del filtro (métrico) 63,5 mm (filtro)