Learn More
Merck Amicon™ Kits de mantenimiento de celdas agitadas (conjunto de barra agitadora, 2 sellos, kit de tubos)
Código de producto. 15836432
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Amicon Celda agitada (50 mL)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15836432 Amicon Celda agitada (50 mL) cada uno
1 options
Código de producto. 15836432 Proveedor Merck N.º de proveedor UFSC050MT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    323.79€ / paquete de 1
    Ahorro 40.21€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Las células agitadas Amicon concentran las muestras de forma rápida pero suave, utilizando agitación magnética para minimizar la polarización de la concentración y la desnaturalización inducida por el esfuerzo cortante.
Amicon Las células agitadas concentran las muestras rápida pero suavemente, utilizando agitación magnética para minimizar la polarización de concentración y la desnaturalización inducida por esfuerzo cortante.
Este modelo de células agitadas Amicon proporciona un alto caudal con soluciones de hasta un 10 % de concentración de macrosolutos. Tienen capacidad para la concentración rápida o la eliminación de sal seguida de concentración en la misma unidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Amicon Kit de mantenimiento de celda agitada de 50 mL
Incluye Amicon™ Kit de mantenimiento de celda agitada de 50 mL (conjunto de barra agitadora, 2 sellos Ea., kit de tubos)
Tipo Equipo de ultrafiltración
Para utilizar con (equipo) Amicon Celda agitada (50 mL)