Learn More
Amicarbazone, MedChemExpress
Código de producto. 16497346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16497346 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16497346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17513
MedChemExpress Amicarbazone(BAY-MKH3586; BAY314666) is a potent inhibitor of photosynthetic electron transport via binding to the Qb domain of photosystem II (PSII); herbicide with a broad spectrum of weed control.
Amicarbazone(BAY-MKH3586
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amicarbazone
Forma física Solid
CAS 129909-90-6
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H19N5O2
Sinónimo BAY314666 BAY-MKH 3586
Información de solubilidad H2O : 1 mg/mL (4.14 mM; ultrasonic and heat to 50°C)
SMILES O=C(N1N=C(C(C)C)N(N)C1=O)NC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 241.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.29
Porcentaje de pureza 99.5%