Learn More
Amicarbazona-desamino 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326910 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326910 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10155100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amicarbazone-desamino
CAS 889062-05-9
Nombres de analitos o componentes Amicarbazone-desamino
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C10 H18 N4 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-, N-(1,1-Dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18N4O2/c1-6(2)7-11-8(15)14(13-7)9(16)12-10(3,4)5/h6H,1-5H3,(H,12,16)(H,11,13,15)
SMILES CC(C)C1=NN(C(=O)NC(C)(C)C)C(=O)N1
Nombre IUPAC N-terc-butil-5-oxo-3-propan-2-il-4H-1,2,4-triazol-1-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 226.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.143 g/mol