Learn More
Amicarbazona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318107 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318107 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10155000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amicarbazone
CAS 129909-90-6
Nombres de analitos o componentes Amicarbazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H19 N5 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19N5O2/c1-6(2)7-13-15(9(17)14(7)11)8(16)12-10(3,4)5/h6H,11H2,1-5H3,(H,12,16)
SMILES CC(C)C1=NN(C(=O)NC(C)(C)C)C(=O)N1N
Nombre IUPAC 4-amino-N-terc-butil-5-oxo-3-propan-2-il-1,2,4-triazol-1-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 241.29
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1539 g/mol