Learn More
Diisetionato de amicarbalida, LoGiCal
Código de producto. 30457710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30457710 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30457710 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1779.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amicarbalide Diisethionate
CAS 3671-72-5
Nombres de analitos o componentes Amicarbalide Diisethionate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H16 N6 O . 2 C2 H6 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Carbanilide, 3,3'-diamidino-, diisethionate (6CI), Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, compd. with 3,3'-diamidinocarbanilide (2:1) (8CI), Benzenecarboximidamide, 3,3'-(carbonyldiimino)bis-, bis(2-hydroxyethanesulfonate) (9CI), Carbanilide, 3,3'-diamidino-, bis(2-hydroxyethanesulfonate) (8CI), Amicarbalide diisethionate, Amicarbalide isethionate, Diampron, Diamprone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16N6O.2C2H6O4S/c16-13(17)9-3-1-5-11(7-9)20-15(22)21-12-6-2-4-10(8-12)14(18)19;2*3-1-2-7(4,5)6/h1-8H,(H3,16,17)(H3,18,19)(H2,20,21,22);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=N)c1cccc(NC(=O)Nc2cccc(c2)C(=N)N)c1.OCCS(=O)(=O)O.OCCS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 1,3-bis(3-carbamimidoilfenil)urea; ácido 2-hidroxietanosulfónico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 548.59
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.1359 g/mol