Learn More
Amibegron hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16406537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16406537 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16406537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103207
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Amibegron hydrochloride is a selective β3-adrenoceptor agonist, with an EC50 of 3.5 nM for β-adrenoceptor in rat colon; Amibegron hydrochloride has anxiolytic and antidepressant activity.
Amibegron hydrochloride is a selective β3-adrenoceptor agonist, with an EC50 of 3.5 nM for β-adrenoceptor in rat colon
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amibegron hydrochloride
CAS 121524-09-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27Cl2NO4
Cantidad 5 mg
Sinónimo SR 58611A
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (227.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)COC1=CC=C2CC[C@H](NC[C@@H](C3=CC=CC(Cl)=C3)O)CC2=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 440.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.36
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation