Learn More
AMG9810, MedChemExpress
Código de producto. 16473538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473538 10 mg 10 miligramos
16459966 50 mg 50 miligramos
16434666 100 mg 100 miligramos
16406267 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101736
MedChemExpress AMG9810 is a selective and competitive vanilloid receptor 1 (TRPV1) antagonist with IC50 values of 24.5 and 85.6 nM for human and rat TRPV1, repectively.
AMG9810 is a selective and competitive vanilloid receptor 1 (TRPV1) antagonist with IC50 values of 24.5 and 85.6 nM for human and rat TRPV1, repectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AMG9810
CAS 545395-94-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23NO3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (97.80 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(OCCO2)C2=C1)/C=C/C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3
Peso molecular (g/mol) 337.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.41
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation