Learn More
AMG 925 HCl, MedChemExpress
Descripción
AMG 925 HCl is a potent, selective, and orally available FLT3/CDK4 dual inhibitor with IC50s of 2±1 nM and 3±1 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AMG 925 HCl |
| CAS | 1401034-19-2 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H30ClN7O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 1 mg/mL (1.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OCC(N1CC2=C(N=C(NC3=NC=C4C(N([C@H]5CC[C@H](C)CC5)C6=CN=CC=C64)=N3)C=C2)CC1)=O.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 508.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 508.02 |
| Mostrar más |