Learn More
AMG 900, MedChemExpress
Código de producto. 16475588
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475588 10 mg 10 miligramos
16448287 5 mg 5 miligramos
16441757 50 mg 50 miligramos
16416136 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475588 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1325310mg
MedChemExpress AMG 900 is a potent and highly selective pan-Aurora kinases inhibitor with IC50 of 5 nM, 4 nM and 1 nM for Aurora A, B and C, respectively.
AMG 900 is a potent and highly selective pan-Aurora kinases inhibitor with IC50 of 5 nM, 4 nM and 1 nM for Aurora A, B and C, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AMG 900
CAS 945595-80-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H21N7OS
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (99.29 mM)
SMILES CC1=CSC(C2=NN=C(C3=C2C=CC=C3)NC4=CC=C(C=C4)OC5=C(C=CC=N5)C6=CC=NC(N)=N6)=C1
Peso molecular (g/mol) 503.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.58
Porcentaje de pureza 99.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease