Learn More
Tocris Bioscience™ AMG 837 hemicalcium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18718798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18718798 10 mg 10 miligramos
18769617 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18718798 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6082/10
Potent free fatty acid receptor 1 (FFA1/GPR40) partial agonist
AMG 837 hemicalcium salt is a potent free fatty acid receptor 1 (FFA1/GPR40) partial agonist (EC50 values are 13.5, 22.6 and 31.7 nM at human, mouse and rat receptors, respectively). Interacts allosterically with full FFA1 agonist Docosahexaenoic acid (Cat. No. 3687). Potentiates glucose-dependent stimulation of insulin in vivo. Antidiabetic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AMG 837 hemicalcium salt
CAS 1291087-14-3
Sinónimo (βS)-β-1-Propyn-1-yl-4-[[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-yl]methoxy]benzenepropanoic acid hemicalcium salt
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Fórmula molecular C26H20F3O3.?Ca
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.47
Forma física Sólido
Color Blanco
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza >98%
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.