Learn More
AMG 837 calcium hydrate, MedChemExpress
Descripción
AMG 837 calcium hydrate is a potent, orally bioavailable and partial agonist of GPR40/FFA1. AMG 837 calcium hydrate inhibits specific [3H]AMG 837 binding at the human FFA1 receptor with a pIC50 of 8.13. AMG 837 calcium hydrate could enhance insulin secretion and lower glucose levels in rodents.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AMG 837 calcium hydrate |
| CAS | 1259389-38-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H21F3O3.1/2Ca.H2O |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 42 mg/mL (92.22 mM) |
| SMILES | [O-]C(C[C@H](C#CC)C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=C2)=O.[0.5Ca2+].O |
| Peso molecular (g/mol) | 455.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 455.45 |
| Mostrar más |